Tlačiť
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302934-10G PC302934-5G PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA 373.72 EUR
APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Mw: 202.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832290
Číslo CAS: 725743-50-0