Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 463.85 EUR
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399766
Číslo CAS: 1261478-61-8