Tlačiť
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302932-10G PC302932-5G PC302932-1G
APOSPC302932-10GEA 373.72 EUR
APOSPC302932-10G APOSPC302932-5G APOSPC302932-1G
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Mw: 202.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832283
Číslo CAS: 1017778-01-6