Tlačiť
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-(2-Methoxy-5-trifluoromethylphenyl)ethanone
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 373.72 EUR
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.17 g/mol
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832300
Číslo CAS: 503464-99-1