Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 374.25 EUR
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832313
Číslo CAS: 1017778-70-9