Tlačiť
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660227
Číslo CAS: 886500-09-0
OSN: 1759
ADR: 8 II