Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 303.63 EUR
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687200
Číslo CAS: 1323966-46-6