Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 360.5 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O₂
Mw: 224.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201037
Číslo CAS: 1373921-03-9