Tlačiť
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 374.25 EUR
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₂ClF₇O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258670
OSN: 3265
ADR: 8,II