Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302914-10G PC302914-1G PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA 629.28 EUR
APOSPC302914-10G APOSPC302914-1G APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652440
Číslo CAS: 1227628-83-2