Tlačiť
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃ClF₆O₂
Mw: 292.56 g/mol
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025365
Číslo CAS: 916420-47-8