Tlačiť
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832298
Číslo CAS: 1017778-27-6