Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302895-5G PC302895-1G
APOSPC302895-5GEA 185.46 EUR
APOSPC302895-5G APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Mw: 185.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660290
Číslo CAS: 886502-61-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III