Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 322.05 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660291
Číslo CAS: 120985-68-4