Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 223.91 EUR
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22682822
Číslo CAS: 1431329-61-1