Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302883-10G PC302883-5G PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA 322.05 EUR
APOSPC302883-10G APOSPC302883-5G APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025406
Číslo CAS: 916420-86-5
OSN: 3265
ADR: 8 II