Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 261.17 EUR
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687176
Číslo CAS: 1323966-14-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III