Tlačiť
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA 205.78 EUR
APOSPC302875-5G APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258687
Číslo CAS: 1017779-27-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III