Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302863-1G APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687183
Číslo CAS: 1323966-29-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III