Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃NO
Mw: 235.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393878
Číslo CAS: 1261861-63-5