Tlačiť
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Mw: 283.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687214
Číslo CAS: 1435806-19-1