Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302856-1G PC302856-5G
APOSPC302856-1GEA 208.58 EUR
APOSPC302856-1G APOSPC302856-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519308
Číslo CAS: 1092460-59-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III