Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 381.73 EUR
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Mw: 188.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652409
Číslo CAS: 116070-39-4