Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 231.92 EUR
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025410
Číslo CAS: 916420-92-3
OSN: 3265
ADR: 8 III