Tlačiť
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 52…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185685
Číslo CAS: 447-93-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III