Tlačiť
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302850-5G PC302850-1G PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA 96.13 EUR
APOSPC302850-5G APOSPC302850-1G APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185682
Číslo CAS: 276861-63-3