Tlačiť
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₆NS
Mw: 261.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652460
OSN: 3276
ADR: 6.1 III