Tlačiť
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Vzorec: C₈H₆F₆OS
Mw: 264.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652464
Číslo CAS: 1240257-57-1