Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302842-1G PC302842-5G
APOSPC302842-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302842-1G APOSPC302842-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025368
Číslo CAS: 916420-49-0
OSN: 2735
ADR: 8,III