Tlačiť
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302833-1G PC302833-5G PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA 397.91 EUR
APOSPC302833-1G APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Vzorec: C₈H₆ClF₅OS
Mw: 280.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652455
Číslo CAS: 1180486-96-7