Tlačiť
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 EUR
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Mw: 177.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660335
Číslo CAS: 886761-65-5
OSN: 2735
ADR: 8 III