Tlačiť
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 586.44 EUR
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116003
Číslo CAS: 886501-15-1
OSN: 3265
ADR: 8,II