Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 494.29 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O₂
Mw: 303.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519379
Číslo CAS: 1092461-36-3