Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 410.57 EUR
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399758
Číslo CAS: 1261445-13-9