Tlačiť
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 245.14 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832328
Číslo CAS: 1017779-10-0