Tlačiť
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 322.5 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062375
Číslo CAS: 468074-92-2