Tlačiť
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302813-1G PC302813-5G PC302813-250MG
APOSPC302813-1GEA 323.25 EUR
APOSPC302813-1G APOSPC302813-5G APOSPC302813-250MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF₅OS
Mw: 327.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652488
Číslo CAS: 1240257-53-7