Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 66.49 EUR
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115980
Číslo CAS: 886500-59-0
OSN: 3261
ADR: 8 II