Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 54.88 EUR
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁H₁F₄NO₂
Mw: 265.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687203
Číslo CAS: 1435806-24-8