Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 265.54 EUR
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.14 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22201049
Číslo CAS: 1373920-66-1