Tlačiť
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
PC302793-5G PC302793-1G
APOSPC302793-5GEA 201.76 EUR
APOSPC302793-5G APOSPC302793-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213035
Číslo CAS: 771582-19-5
OSN: 2735
ADR: 8,II