Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 411.15 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Teplota tavenia: 43…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115925
Číslo CAS: 94278-68-9
OSN: 3261
ADR: 8,II