Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 374.25 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115906
Číslo CAS: 886498-55-1
OSN: 3261
ADR: 8,II