Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 411.15 EUR
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₃NO
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519346
Číslo CAS: 53012-81-0