Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 563.98 EUR
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115936
Číslo CAS: 886499-17-8
OSN: 3265
ADR: 8,II