Tlačiť
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 397.91 EUR
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116023
Číslo CAS: 886501-83-3
OSN: 3261
ADR: 8,II