Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 116.16 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 142 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03701059
Číslo CAS: 862539-91-1
OSN: 3265
ADR: 8 II