Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-5GEA 78.22 EUR
APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Mw: 159.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06212852
Číslo CAS: 72235-57-5
OSN: 2735
ADR: 8 III