Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302778-5G PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA 219.01 EUR
APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660350
Číslo CAS: 518357-43-2
OSN: 2735
ADR: 8,III