Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 440.43 EUR
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Teplota tavenia: 100…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660326
Číslo CAS: 886761-59-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III